Learn More
Clorhidrato de isoindolina, 95 %, Thermo Scientific™
Product Code. 15499438
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
15499438 1 g 1 g
15419448 250 mg 250 miligramos
15409448 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15499438 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H63012.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El clorhidrato de isoindolina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópicas. Almacenar bajo gas de inder. Almacenar alejado de agentes oxidantes, agua/ humedad, calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 32372-82-0
Fórmula molecular C8H10ClN
Peso molecular (g/mol) 155.63
Número MDL MFCD03502377
Clave InChI NOVIRODZMIZUPA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isoindoline hydrochloride, 2,3-dihydroisoindole hydrochloride, 2,3-dihydro-1h-isoindole hydrochloride, 2,3-dihydro-1h-isoindole hcl, 1h-isoindole, 2,3-dihydro-, hydrochloride, isoindolinehydrochloride, isoindoline hcl, d0y1rn, dihydroisoindole hydrochloride, ksc491i3f
PubChem CID 12311031
Nombre IUPAC 2,3-dihidro-1H-isoindol; clorhidrato
SMILES Cl.C1NCC2=CC=CC=C12
Specifications
Nombre del producto químico o material Isoindoline hydrochloride
Punto de fusión 255°C to 256°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.62
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido