Learn More
Clorhidrato de isoindolina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15419448
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15419448 250 mg 250 miligramos
15499438 1 g 1 g
15409448 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15419448 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63012.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El clorhidrato de isoindolina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópicas. Almacenar bajo gas de inder. Almacenar alejado de agentes oxidantes, agua/ humedad, calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32372-82-0
Fórmula molecular C8H10ClN
Peso molecular (g/mol) 155.63
Número MDL MFCD03502377
Clave InChI NOVIRODZMIZUPA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isoindoline hydrochloride, 2,3-dihydroisoindole hydrochloride, 2,3-dihydro-1h-isoindole hydrochloride, 2,3-dihydro-1h-isoindole hcl, 1h-isoindole, 2,3-dihydro-, hydrochloride, isoindolinehydrochloride, isoindoline hcl, d0y1rn, dihydroisoindole hydrochloride, ksc491i3f
PubChem CID 12311031
Nombre IUPAC 2,3-dihidro-1H-isoindol; clorhidrato
SMILES Cl.C1NCC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isoindoline hydrochloride
Punto de fusión 255°C to 256°C
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.62
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido