Learn More
Isoindolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10491294 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10491294 1 g Frasco de vidrio 1 g
10336794 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10491294 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 426280010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 496-12-8 | C8H9N | 119.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 496-12-8
Fórmula molecular C8H9N
Peso molecular (g/mol) 119.17
Número MDL MFCD00605324
Clave InChI GWVMLCQWXVFZCN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isoindoline, 1h-isoindole, 2,3-dihydro, iso-indoline, 2-azaindan, 1,2-dihydroisoindole, 1,3-dihydroisoindole, dihydroisoindole, pubchem16248, acmc-1am9e
PubChem CID 422478
Nombre IUPAC 2,3-dihidro-1H-isoindol
SMILES C1C2=CC=CC=C2CN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isoindoline
Punto de fusión 17°C
Color Blanco
Densidad 1.0500g/mL
Punto de ebullición 221°C
Temperatura de inflamación 94°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5670 to 1.5700 (20°C, 589nm)
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.05
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.17
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino, cristales o copos, se oscurece con la exposición a la luz
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Isoindoline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.