Learn More
Isoimperatorin, MedChemExpress
Código de producto. 16403856
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16403856 25 mg 25 miligramos
16448938 10 mg 10 miligramos
16421378 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16403856 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0286
MedChemExpress Isoimperatorin is a methanolic extract of the roots of Angelica dahurica shows significant inhibitory effects on acetylcholinesterase (AChE) with the IC50 of 74.6 μM.
Isoimperatorin is a methanolic extract of the roots of Angelica dahurica shows significant inhibitory effects on acetylcholinesterase (AChE) with the IC50 of 74.6 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isoimperatorin
CAS 482-45-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H14O4
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad Ethanol : 8.33 mg/mL (30.82 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 2.5 mg/mL (9.25 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C1C=CC2=C(OC/C=C(C)/C)C3=C(OC=C3)C=C2O1
Peso molecular (g/mol) 270.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.28
Porcentaje de pureza 98.93%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death