Learn More
Isohumulona, TRC
Código de producto. 30006776
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006776 25 mg 25 miligramos
30004134 5 mg 5 miligramos
30005003 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006776 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI79042025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25522-96-7
Fórmula molecular C21 H30 O5
Peso molecular (g/mol) 362.46
Sinónimo 3,4-Dihydroxy-5-(3-methyl-2-buten-1-yl)-2-(3-methyl-1-oxobutyl)-4-(4-methyl-1-oxo-3-penten-1-yl)-2-cyclopenten-1-one, Iso-n-humulone, IsoHopCO2N
Nombre IUPAC 3,4-dihidroxi-2-(3-metilbutanoil)-5-(3-metilbut-2-enilo)-4-(4-metilpent-3-enoil)ciclopent-2-en-1-one
SMILES CC(C)CC(=O)C1=C(O)C(O)(C(CC=C(C)C)C1=O)C(=O)CC=C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isohumulone
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H30O5/c1-12(2)7-9-15-19(24)18(16(22)11-14(5)6)20(25)21(15,26)17(23)10-8-13(3)4/h7-8,14-15,25-26H,9-11H2,1-6H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 362.2093