Learn More
Isohexanol, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Isohexanol |
| CAS | 626-89-1 |
| Fórmula molecular | C6H14O |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 4-Methyl-1-pentanol, Anglamol 6085U, NSC 91492, iso-Hexanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H14O/c1-6(2)4-3-5-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)CCCO |
| Nombre IUPAC | 4-metilpentan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 102.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 102.1045 |