Learn More
Isohexanol-d7, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isohexanol-d7 |
| CAS | 1246819-30-6 |
| Fórmula molecular | C6H7D7O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 4-Methyl-1-pentanol-d7, Anglamol 6085U-d7, NSC 91492-d7, iso-Hexanol-d7 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H14O/c1-6(2)4-3-5-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3/i1D3,2D3,6D |
| SMILES | OCCCC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 4-(metil-d3)pentan-4,5,5,5-d4-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 109.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 109.15 |