Learn More
Bromuro de isoheptilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isoheptyl Bromide |
| CAS | 35354-37-1 |
| Fórmula molecular | C7 H15 Br |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-Bromo-5-methylhexane, 5-Methylhexyl bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H15Br/c1-7(2)5-3-4-6-8/h7H,3-6H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)CCCCBr |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-5-metilhexano |
| Peso molecular (g/mol) | 179.098 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.036 |