Learn More
Isoguvacine hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
Isoguvacine hydrochloride is a GABA receptor agonist.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isoguvacine hydrochloride |
| CAS | 68547-97-7 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C6H10ClNO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Información de solubilidad | H2O : 100 mg/mL (611.25 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 25 mg/mL (152.81 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=CCNCC1)O.[H]Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 163.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 163.6 |
| Mostrar más |