Learn More
Clorhidrato de Isoguvacina, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15435509
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
15435509 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 15435509 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J63243.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Agonista específico de GABA
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El Isoguvacine·HCl es un agonista del receptor del γ-ácido amino-butírico. Las interacciones de Isoguvacine tienen muchas características bioquímicas similares de la función sináptica de GABA. Isoguvacine·HCl es un agonista específico del receptor GABAA. este compuesto sup
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isoguvacine hydrochloride
CAS 64603-90-3
Color Blanco
Fórmula molecular C6H10ClNO2
Número MDL MFCD01365699
Cantidad 100 mg
Sinónimo isoguvacine, 1,2,3,6-tetrahydro-pyridine-4-carboxylic acid, 1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinecarboxylic acid, unii-ytf580771y, chembl39071, 4-pyridinecarboxylic acid, 1,2,3,6-tetrahydro, 1,2,3,6-tetrahydropyridinium-4-carboxylate, 1,2,3,6-tetrahydropyridin-1-ium-4-carboxylate, artemisinin sp, spectrum_001974
Información de solubilidad Soluble in water
Clave InChI SUWREQRNTXCCBL-UHFFFAOYSA-N
SMILES [H+].[Cl-].OC(=O)C1=CCNCC1
Nombre IUPAC ácido 1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 163.60
PubChem CID 3765
ChEBI CHEBI:34799
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.6
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo