Learn More
R&D Systems™ Isoguvacine hydrochloride
Descripción
Specific GABAA receptor agonist. Suppresses low magnesium induced seizure like events in organotypic hippocampal brain slices.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isoguvacine hydrochloride |
| CAS | 68547-97-7 |
| Cantidad | 100 mg |
| Línea de productos | Tocris |
| Fórmula molecular | C6H10ClNO2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 163.6 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 163.601 |