Learn More
Isoguanosina hidratado, TRC
Código de producto. 30403321
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30403321 100 mg -
30392642 50 mg -
30391937 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30403321 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI819500100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 359436-55-8
Fórmula molecular C10 H13 N5 O5 . H2 O
Peso molecular (g/mol) 301.26
Nombre IUPAC 6-amino-9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolán-2-il]-3H-purina-2-una; hidratar
SMILES O.NC1=NC(=O)Nc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isoguanosine Hydrate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13N5O5.H2O/c11-7-4-8(14-10(19)13-7)15(2-12-4)9-6(18)5(17)3(1-16)20-9;/h2-3,5-6,9,16-18H,1H2,(H3,11,13,14,19);1H2/t3-,5-,6-,9-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.1022