Learn More
Isoginkgetin, MedChemExpress
Descripción
Isoginkgetin is a pre-mRNA splicing inhibitor inhibitor. Isoginkgetin also inhibits activities of both Akt, NF-κB and MMP-9. Isoginkgetin inhibits the activity of the 20S proteasome, induces apoptosis and activates autophagy.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isoginkgetin |
| CAS | 548-19-6 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C32H22O10 |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (176.52 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1C=C(C2=CC=C(OC)C=C2)OC3=C(C4=CC(C5=CC(C6=C(O)C=C(O)C=C6O5)=O)=CC=C4OC)C(O)=CC(O)=C13 |
| Peso molecular (g/mol) | 566.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 566.51 |
| Mostrar más |