Learn More
Ácido Isolgibbelélico, TRC
Código de producto. 30133682
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133682 1 g 1 g
30004223 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133682 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI8189001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19123-67-2
Fórmula molecular C19H22O6
Peso molecular (g/mol) 346.37
Sinónimo (1α,2β,3α,4bβ,10β)-2,3,7-Trihydroxy-1-methyl-8-methylene-gibb-4-ene-1,10-dicarboxylic Acid γ-Lactone, 2,3,4b,5,6,7,8,9,10,10a-Decahydro-2,3,7-trihydroxy-1-methyl-8-methylene-1H-7,9a-Methanobenz[a]azulene-1,10-dicarboxylic Acid γ-Lactone, 2β,3α,7-Trihydroxy-1-methyl-8-methylene-4bβ-gibb-4-ene-1α,10β-dicarboxylic Acid 1,3-Lactone, 1,2,3,4b,5,6,8,9,10,10a-Decahydro-2,3,7-trihydroxy-1-methyl-8-methylene-7H-7,9a-Methanobenz[a]azulene-1,10-dicarboxylic Acid γ-Lactone, Iso-GA3, Isogibberellin A3
SMILES O=[N+]([O-])c1ccc(cc1)C(CC(C)=O)C2=C(O)c3c(cc(O)cc3)OC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isogibberellic Acid
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C19H22O6/c1-8-6-18-7-19(8,24)4-3-10(18)9-5-11-14(20)17(2,16(23)25-11)12(9)13(18)15(21)22/h5,10-14,20,24H,1,3-4,6-7H2,2H3,(H,21,22)