Learn More
Isoflurano, TRC
Código de producto. 30008448
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30008448 1 g 1 g
30007424 50 g 50 g
30003373 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo I del Reglamento de la UE no 517/2014 sobre gases fluorados de efecto invernadero, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 30008448 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI8168001G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo I del Reglamento de la UE no 517/2014 sobre gases fluorados de efecto invernadero, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26675-46-7
Fórmula molecular C3 H2 Cl F5 O
Peso molecular (g/mol) 184.49
Sinónimo Ether, 1-chloro-2,2,2-trifluoroethyl difluoromethyl (8CI), 2-Chloro-2-(difluoromethoxy)-1,1,1-trifluoroethane, (±)-Isoflurane, 1-Chloro-2,2,2-trifluoroethyl difluoromethyl ether, Aerrane, Attane, Compound 469, Difluoromethyl 1-chloro-2,2,2-trifluoroethyl ether, Escain, Forane, Forene, HCFE 235da2, IsoFlo, IsoFlo (anesthetic), Isoba, Isoflurane, Isofor, Isoforine, Isorrane, R-E 235da1
Nombre IUPAC 2-cloro-2-(difluorometoxi)-1,1,1-trifluoroetano
SMILES FC(F)OC(Cl)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isoflurane
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H2ClF5O/c4-1(3(7,8)9)10-2(5)6/h1-2H
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.9714