Learn More
Isoflurano, Mikromol™
Descripción
Isoflurano
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isoflurane |
| CAS | 26675-46-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Isoflurane |
| Condiciones de envío | Bolsa de hielo (-20 °C) |
| Fórmula molecular | C3 H2 Cl F5 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | (2RS)-2-Chloro-2-(difluoromethoxy)-1,1,1-trifluoroethane, Ether, 1-chloro-2,2,2-trifluoroethyl difluoromethyl (8CI), 2-Chloro-2-(difluoromethoxy)-1,1,1-trifluoroethane, (±)-Isoflurane, 1-Chloro-2,2,2-trifluoroethyl difluoromethyl ether, Aerrane, Attane, Compound 469, Difluoromethyl 1-chloro-2,2,2-trifluoroethyl ether, Escain, Forane, Forene, HCFE 235da2, IsoFlo, IsoFlo (anesthetic), Isoba, Isoflurane, Isofor, Isoforine, Isorrane, R-E 235da1 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H2ClF5O/c4-1(3(7,8)9)10-2(5)6/h1-2H |
| SMILES | FC(F)OC(Cl)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-2-(difluorometoxi)-1,1,1-trifluoroetano |
| Mostrar más |