Learn More
Isoflupredona, TRC
Código de producto. 30004505
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004505 5 mg 5 miligramos
30003695 100 mg 100 miligramos
17911145 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30004505 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI8166005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 338-95-4
Fórmula molecular C21 H27 F O5
Peso molecular (g/mol) 378.43
Sinónimo Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11,17,21-trihydroxy-, (11β)-, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11β,17,21-trihydroxy- (8CI), 9-Fluoroprednisolone, 9α-Fluoro-δ1-cortisol, Isoflupredone, NSC 12174, δ-Fluorocortisone
Nombre IUPAC (8S,9R,10S,11S,13S,14S,17R)-9-fluoro-11,17-dihidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13-dimetil-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantotra-3-one
SMILES C[C@]12C[C@H](O)[C@@]3(F)[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isoflupredone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H27FO5/c1-18-7-5-13(24)9-12(18)3-4-15-14-6-8-20(27,17(26)11-23)19(14,2)10-16(25)21(15,18)22/h5,7,9,14-16,23,25,27H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18-,19-,20-,21-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 378.1843
Porcentaje de pureza >95%