Learn More
Acetato de isoflupredona, TRC
Código de producto. 17963895
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17963895 5 mg 5 miligramos
17932745 100 mg 100 miligramos
17930745 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17963895 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI8166105MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 338-98-7
Fórmula molecular C23 H29 F O6
Peso molecular (g/mol) 420.47
Sinónimo Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 21-(acetyloxy)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-, (11β)-, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11β,17,21-trihydroxy-, 21-acetate (6CI,7CI,8CI), 21-Acetoxy-9-fluoro-11β,17-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-Fluoro-11β,17,21-trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 21-acetate, 9-Fluoroprednisolone 21-acetate, 9-Fluoroprednisolone acetate, 9α-Fluoro-11β,17α,21-trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 21-acetate, 9α-Fluoroprednisolone 21-acetate, 9α-Fluoroprednisolone acetate, Isoflupredone acetate, NSC 12600, NSC 37977, Predef, Predef R 2X, U 6013
Nombre IUPAC [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,17R)-9-fluoro-11,17-dihidroxi-10,13-dimetilo-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantotra-17-il]-2-oxoetilo] acetato
SMILES CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isoflupredone Acetate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H29FO6/c1-13(25)30-12-19(28)22(29)9-7-16-17-5-4-14-10-15(26)6-8-20(14,2)23(17,24)18(27)11-21(16,22)3/h6,8,10,16-18,27,29H,4-5,7,9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20-,21-,22-,23-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 420.1948
Porcentaje de pureza >95%