Learn More
Isoflupredona 100 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30326849
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30326849 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30326849 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14424900ME100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isoflupredone
CAS 338-95-4
Nombres de analitos o componentes Isoflupredone
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C21 H27 F O5
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11,17,21-trihydroxy-, (11β)-, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11β,17,21-trihydroxy- (8CI), 9-Fluoroprednisolone, 9α-Fluoro-Δ1-cortisol, Isoflupredone, NSC 12174, Δ-Fluorocortisone
Fórmula InChI InChI=1S/C21H27FO5/c1-18-7-5-13(24)9-12(18)3-4-15-14-6-8-20(27,17(26)11-23)19(14,2)10-16(25)21(15,18)22/h5,7,9,14-16,23,25,27H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18-,19-,20-,21-/m0/s1
SMILES C[C@]12C[C@H](O)[C@@]3(F)[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)CO
Nombre IUPAC (8S,9R,10S,11S,13S,14S,17R)-9-fluoro-11,17-dihidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13-dimetil-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 378.43
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 378.1843 g/mol