Learn More
Isoflavona, TRC
Código de producto. 30406460
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30406460 250 mg 250 miligramos
30390457 25 mg -
30399391 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30406460 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI816808250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 574-12-9
Fórmula molecular C15H10O2
Peso molecular (g/mol) 222.24
Sinónimo 3-Phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, 3-Phenyl-4-chromone, 3-Phenylchromone, NSC 135405, Isoflavone 80
SMILES O=C1C(=COc2ccccc12)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isoflavone
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H10O2/c16-15-12-8-4-5-9-14(12)17-10-13(15)11-6-2-1-3-7-11/h1-10H
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.0681