Learn More
Ácido isoferúlico-d3 3-O-sulfato Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30397740
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30397740 5 mg -
30406997 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30397740 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI8161625MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1795140-83-8
Fórmula molecular C10H5D3Na2O7S
Peso molecular (g/mol) 321.23
Sinónimo 3-[4-(Methoxy-d3)-3-(sulfooxy)phenyl]-2-propenoic Acid Disodium Salt
SMILES [Na+].[Na+].[2H]C([2H])([2H])Oc1ccc(C=CC(=O)[O-])cc1OS(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isoferulic Acid-d3 3-O-Sulfate Disodium Salt
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10O7S.2Na/c1-16-8-4-2-7(3-5-10(11)12)6-9(8)17-18(13,14)15;;/h2-6H,1H3,(H,11,12)(H,13,14,15);;/q;2*+1/p-2/i1D3;;