Learn More
Ácido isoferúlico 3-O-beta-D-glucurónido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isoferulic Acid 3-O-Beta-D-Glucuronide |
| CAS | 1065272-10-7 |
| Fórmula molecular | C16H18O10 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 5-(2-Carboxyethenyl)-2-methoxyphenyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H18O10/c1-24-8-4-2-7(3-5-10(17)18)6-9(8)25-16-13(21)11(19)12(20)14(26-16)15(22)23/h2-6,11-14,16,19-21H,1H3,(H,17,18)(H,22,23) |
| SMILES | COC1=C(C=C(C=C1)C=CC(=O)O)OC2C(C(C(C(O2)C(=O)O)O)O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 6-[5-(2-carboxietenil)-2-metoxifenoxi]-3,4,5-trihidroxioxano-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 370.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 370.09 |