Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isofenphos-oxon |
| CAS | 31120-85-1 |
| % máx. CAS | ≤ 100% |
| Punto de fusión | 32°C to 38°C |
| Sinónimo | Isopropyl 2-((ethoxy(isopropylamino)phosphoryl)oxy)benzoate |
| Peso molecular (g/mol) | 329.33 g/mol |
| Cantidad | 10 mg |
| Grado | Acaricidas e insecticidas |