Learn More
Isofenfos-oxón 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30328717
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30328717 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30328717 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14423000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isofenphos-oxon
CAS 31120-85-1
Nombres de analitos o componentes Isofenphos-oxon
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H24 N O5 P
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C15H24NO5P/c1-6-19-22(18,16-11(2)3)21-14-10-8-7-9-13(14)15(17)20-12(4)5/h7-12H,6H2,1-5H3,(H,16,18)
SMILES CCOP(=O)(NC(C)C)Oc1ccccc1C(=O)OC(C)C
Nombre IUPAC 2-[etoxi-(propan-2-ilamino)fosforil]oxibenzoato de propan-2-ilo
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 329.33
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.1392 g/mol