Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isofenphos-methyl |
| CAS | 99675-03-3 |
| % máx. CAS | ≤ 100% |
| Densidad | 1.5221 g/cm3 |
| Temperatura de inflamación | 100°C |
| Color | Amarillo |
| Sinónimo | 1-Methylethyl 2-[[methoxy[(1-methylethyl)amino]phosphinothioyl]oxy]benzoate |
| Peso molecular (g/mol) | 331.37 g/mol |
| Cantidad | 50 mg |
| Grado | Acaricidas e insecticidas |