Learn More
Isofenfos-metil 100 μg/mL en acetona, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30327647
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30327647 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30327647 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14421000AC100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isofenphos-methyl
CAS 99675-03-3
Nombres de analitos o componentes Isofenphos-methyl
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C14 H22 N O4 P S
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C14H22NO4PS/c1-10(2)15-20(21,17-5)19-13-9-7-6-8-12(13)14(16)18-11(3)4/h6-11H,1-5H3,(H,15,21)
SMILES COP(=S)(NC(C)C)Oc1ccccc1C(=O)OC(C)C
Nombre IUPAC propan-2-il 2-[metoxi-(propan-2-ilamino)fosfinotioil]oxibenzoato
Solvent or Matrix Acetone
Peso molecular (g/mol) 331.37
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.1007 g/mol