Learn More
Isosofagomina D-Tartrato, TRC
Código de producto. 30010557
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010557 50 mg 50 miligramos
30011284 5 mg 5 miligramos
30012120 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010557 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI81601050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 957230-65-8
Fórmula molecular C6 H13 N O3 . C4 H6 O6
Peso molecular (g/mol) 297.26
Nombre IUPAC (2S,3S)-2,3-ácido dihidroxibutanedioico; (3R,4R,5R)-5-(hidroximetil)piperidina-3,4-diol
SMILES OC[C@H]1CNC[C@@H](O)[C@@H]1O.O[C@@H]([C@H](O)C(=O)O)C(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material Isofagomine D-Tartrate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13NO3.C4H6O6/c8-3-4-1-7-2-5(9)6(4)10;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h4-10H,1-3H2;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t4-,5-,6-;1-,2-/m10/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.106
Porcentaje de pureza >95%