Learn More
Isoeugenol, TRC
Código de producto. 30403145
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30403145 10 g
30402612 50 g
30389289 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30403145 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI77913810G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97-54-1
Fórmula molecular C10 H12 O2
Peso molecular (g/mol) 164.2
Sinónimo Phenol, 2-methoxy-4-(1-propen-1-yl)-, Phenol, 2-methoxy-4-(1-propenyl)- (9CI), Phenol, 2-methoxy-4-propenyl- (8CI), 2-Methoxy-4-(1-propen-1-yl)phenol, 1-(3-Methoxy-4-hydroxyphenyl)-1-propene, 2-Methoxy-4-(1-propenyl)phenol, 2-Methoxy-4-propenylphenol, 3-Methoxy-4-hydroxy-1-propenylbenzene, 4-(1-Propenyl) Guaiacol, 4-Hydroxy-3-methoxy-1-propenylbenzene, 4-Hydroxy-3-methoxy-β-methylstyrene, 4-Propenylguaiacol, Isoeugenol, NSC 6769, iso-Eugenol
Nombre IUPAC 2-metaxi-4-prop-1-enilfenol
SMILES COc1cc(C=CC)ccc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isoeugenol (Cis and Trans Mix)
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O2/c1-3-4-8-5-6-9(11)10(7-8)12-2/h3-7,11H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.0837