Learn More
Isoeugenol, cis + trans, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450378
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11450378 500 g 500 g
11430378 25 g 25 g
11440378 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11450378 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24541.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 97-54-1 | C10H12O2 | 164.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97-54-1
Fórmula molecular C10H12O2
Peso molecular (g/mol) 164.20
Número MDL MFCD00009285
Clave InChI BJIOGJUNALELMI-ONEGZZNKSA-N
Sinónimo isoeugenol, e-isoeugenol, trans-isoeugenol, 2-methoxy-4-propenylphenol, 4-propenylguaiacol, 4-hydroxy-3-methoxy-1-propenylbenzene, 2-methoxy-4-prop-1-en-1-yl phenol, trans-p-propenylquaiacol, isoeugenol trans-form, 4-hydroxy-3-methoxypropenylbenzene
PubChem CID 853433
ChEBI CHEBI:50545
Nombre IUPAC 2-metoxi-4-[(E)-prop-1-enil]fenol
SMILES COC1=CC(\C=C\C)=CC=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isoeugenol
Nombre de nota cis + trans
Punto de fusión -10°C
Densidad 1.08
Punto de ebullición 266°C to 268°C
Temperatura de inflamación 134°C (273°F)
Índice de refracción 1.577
Cantidad 500 g
Beilstein 1909602
Índice Merck 14,5171
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.21
Porcentaje de pureza ≥98%