Learn More
Isoeugenol, 98+ %, mezcla de isómeros cis/trans, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10783681 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10783681 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10284970 5 g Frasco de vidrio 5 g
10152920 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10783681 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 122571000
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 97-54-1 | C10H12O2 | 164.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97-54-1
Fórmula molecular C10H12O2
Peso molecular (g/mol) 164.20
Número MDL MFCD00009285
Clave InChI BJIOGJUNALELMI-ONEGZZNKSA-N
Sinónimo isoeugenol, e-isoeugenol, trans-isoeugenol, 2-methoxy-4-propenylphenol, 4-propenylguaiacol, 4-hydroxy-3-methoxy-1-propenylbenzene, 2-methoxy-4-prop-1-en-1-yl phenol, trans-p-propenylquaiacol, isoeugenol trans-form, 4-hydroxy-3-methoxypropenylbenzene
PubChem CID 853433
ChEBI CHEBI:50545
SMILES COC1=CC(\C=C\C)=CC=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isoeugenol
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 19.0°C to 23.0°C
Color Amarillo
Densidad 1.0900g/mL
Punto de ebullición 266.0°C to 268.0°C
Temperatura de inflamación 150°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OC6H3(CH=CHCH3)OH
Índice de refracción 1.5760 to 1.5780
Cantidad 100 g
Beilstein 06,II,916
Índice Merck 15, 5216
Gravedad específica 1.09
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and other organic,solvents
Nombre IUPAC 2-metoxi-4-[(E)-prop-1-enil]fenol
Viscosidad 26.7 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.2
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido viscoso
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Isoeugenol, mixture of cis/trans isomers
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.