Learn More
Isodimetoato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isodimethoate |
| CAS | 3344-11-4 |
| Notas de grado de pureza | GC |
| Fórmula molecular | C5 H12 N O3 P S2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | O,S-Dimethyl S-(2-(Methylamino)-2-oxoethyl) Phosphorodithioate, 2-Mercapto-N-methyl-acetamide S-Ester with O,S-Dimethyl Phosphorodithioate, O,S-Dimethyl S-[2-(Methylamino)-2-oxoethyl] Ester Phosphorodithioic Acid, O,S-Dimethyl Ester, S-Ester with 2-Mercapto-N-methylacetamide Phosphorodithioic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H12NO3PS2/c1-6-5(7)4-12-10(8,9-2)11-3/h4H2,1-3H3,(H,6,7) |
| SMILES | CNC(=O)CSP(=O)(OC)SC |
| Nombre IUPAC | 2-[metoxi(metilsulfanil)fosforil]sulfanil-N-metilacetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 229.26 |
| Mostrar más |