Learn More
Ácido isodesoxicólico, TRC
Código de producto. 30136785
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136785 25 mg 25 miligramos
30136386 50 mg 50 miligramos
30012589 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136785 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI46711025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 566-17-6
Fórmula molecular C24H40O4
Peso molecular (g/mol) 392.58
Sinónimo 7alpha,12alpha-Dihydroxy-5beta-cholanic Acid, (5beta,7alpha,12alpha)-7,12-Dihydroxycholan-24-oic Acid, 3-Deoxycholic Acid, 7alpha,12alpha-Dihydroxy-5beta-cholanoic Acid, 7alpha,12alpha-Dihydroxycholanoic Acid, (R)-4-((5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-7,12-Dihydroxy-10,13-dimethylhexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)pentanoic Acid
Nombre IUPAC (4R)-4-[(5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-7,12-dihidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopententa[a]fenantotra-17-il]ácido pentanoico
SMILES C[C@H](CCC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4CCCC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isodeoxycholic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H40O4/c1-14(7-10-21(27)28)16-8-9-17-22-18(13-20(26)24(16,17)3)23(2)11-5-4-6-15(23)12-19(22)25/h14-20,22,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15+,16-,17+,18+,19-,20+,22+,23+,24-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.2927
Porcentaje de pureza >95%