Learn More
Isodecilo Difenil Fosfato, TRC
Código de producto. 30135728
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135728 100 mg 100 miligramos
30132839 250 mg 250 miligramos
30006458 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135728 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI814020100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29761-21-5
Fórmula molecular C22H31O4P
Peso molecular (g/mol) 390.45
Sinónimo Phosflex 390;
Nombre IUPAC 8-metilnonildifenil-fosfato
SMILES O=P(OC1=CC=CC=C1)(OC2=CC=CC=C2)OCCCCCCCC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isodecyl (mix of isomers) Diphenyl Phosphate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H31O4P/c1-20(2)14-8-4-3-5-13-19-24-27(23,25-21-15-9-6-10-16-21)26-22-17-11-7-12-18-22/h6-7,9-12,15-18,20H,3-5,8,13-14,19H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.2
Porcentaje de pureza >95%