Learn More
Thermo Scientific Chemicals Isocitosina, 99 %
Código de producto. 15440568
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15440568 1 g 1 g
15450568 5 g 5 g
15460568 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15440568 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor H54228.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 108-53-2 | C4H5N3O | 111.10 g/mol
Isocytosine (2-aminouracil) is an isomer of cytosine used in physical chemical studies involving metal complex binding, hydrogen-bonding, and tautomerism and proton transfer effects in nucleobases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La isocitosina (2-aminouracilo) es un isómero de citosina utilizado en estudios químicos físicos que implican la unión de complejos metálicos, la unión de hidrógeno, así como el tautomerismo y los efectos de transferencia de protones en las nucleobases.
Solubilidad
Soluble en DMF, DMSO, agua caliente y AcOH.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-53-2
Fórmula molecular C4H5N3O
Peso molecular (g/mol) 111.10
Número MDL MFCD00057557 MFCD00023256
Clave InChI XQCZBXHVTFVIFE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isocytosine, 2-amino-4-hydroxypyrimidine, 2-aminopyrimidin-4-ol, 2-aminopyrimidin-4 1h-one, 2-amino-4-pyrimdinol, 2-amino-4-pyrimidone, 2-amino-4-oxypyrimidine, 2-aminouracil, 4-pyrimidinol, 2-amino, 4 1h-pyrimidinone, 2-amino
PubChem CID 66950
ChEBI CHEBI:55502
Nombre IUPAC 2-amino-1H-pirimidin-6-ona
SMILES NC1=NC=CC(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isocytosine
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in DMF,DMSO,hot water,and AcOH.
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.1
Porcentaje de pureza 99%