Learn More
MedChemExpress Isocytosine
Código de producto. 16409316
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16409316 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16409316 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYW002272
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Isocytosine is a non-natural nucleobase and an isomer of cytosine. It is used in combination with Isoguanine in studies of unnatural nucleic acid analogues of the normal base pairs in DNA and used as a nucleobase of hachimoji RNA.
Especificaciones
Peso molecular 111.1 g/mol
Tipo de producto Reference compound
Contenido y almacenamiento 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Pureza 99.62%
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (300.00 mM∣Need ultrasonic)
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
CAS 108-53-2