Learn More
Isocianometano, TRC
Product Code. 30399059
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Unit Size:
1 g
Product Code. Cantidad unitSize
30399059 1 g 1 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30399059 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCI2897211G
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Isocyanomethane
CAS 593-75-9
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C2H3N
Cantidad 1 g
Sinónimo Isoacetonitrile, Methyl Isonitrile
Fórmula InChI InChI=1S/C2H3N/c1-3-2/h1H3
SMILES C[N+]#[C-]
Nombre IUPAC isocianometano
Peso molecular (g/mol) 41.05
Formula Weight (peso de la fórmula) 41.0265
Porcentaje de pureza >95