Learn More
Isocianometano, TRC
Código de producto. 30393412
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30393412 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30393412 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI289721100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isocyanomethane
CAS 593-75-9
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C2H3N
Cantidad 100 mg
Sinónimo Isoacetonitrile, Methyl Isonitrile
Fórmula InChI InChI=1S/C2H3N/c1-3-2/h1H3
SMILES C[N+]#[C-]
Nombre IUPAC isocianometano
Peso molecular (g/mol) 41.05
Formula Weight (peso de la fórmula) 41.0265
Porcentaje de pureza >95