Learn More
(Isocianoimin)trifenilfosforano, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15555886 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15555886 5 g 5 g
15545886 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15555886 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 452920050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 73789-56-7 | C19H15N2P | 302.32 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73789-56-7
Fórmula molecular C19H15N2P
Peso molecular (g/mol) 302.32
Número MDL MFCD09038528
Clave InChI NIDTXBFHPXMXTR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isocyanoimino triphenylphosphorane, isocyanoiminotriphenylphosphorane, isocyano triphenyl-??-phosphanylidene amine, cnnpph3;, ncnpph3;, ph3pnnc;, acmc-209os9, cn-n=pph3;, n-isocyaniminotriphenylphosphorane, n-isocyanoiminotriphenylphosphorane
PubChem CID 11266621
Nombre IUPAC isocianoimino(trifenil)-$l{5}-fosfano
SMILES [C-]#[N+]N=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Isocyanoimino)triphenylphosphorane
Punto de fusión 160°C to 161°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.31
Porcentaje de pureza 90%
compliance-icons
Nombre del producto
  • (Isocyanoimino)triphenylphosphorane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2