Learn More
Isocianobenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isocyanobenzene |
| CAS | 931-54-4 |
| Fórmula molecular | C7H5N |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Phenyl isocyanide, Benzoisonitrile, Phenyl isonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5N/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H |
| SMILES | [N+]C1=CC=CC=C1.C#[C-] |
| Peso molecular (g/mol) | 103.12 |