Learn More
(-)-Isocoripalmina, TRC
Código de producto. 30011430
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011430 2.5 mg 2.50 miligramo
30005968 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30011430 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI7980002.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 483-34-1
Fórmula molecular C20 H23 N O4
Peso molecular (g/mol) 341.4
Sinónimo (13aS)-5,8,13,13a-Tetrahydro-3,9,10-trimethoxy-6H-dibenzo[a,g]quinolizin-2-ol, Tetrahydro-columbamine, 2-O-Desmethyl-L-THP, Corydalis L, O10-Methylstepholidine, Tetrahydrocolumbamine
Nombre IUPAC (13aS)-3,9,10-trimetoxi-6,8,13,13a-tetrahidro-5H-isoquinolino[3,2-a]isoquinolina-2-ol
SMILES COc1cc2CCN3Cc4c(C[C@H]3c2cc1O)ccc(OC)c4OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Isocorypalmine
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H23NO4/c1-23-18-5-4-12-8-16-14-10-17(22)19(24-2)9-13(14)6-7-21(16)11-15(12)20(18)25-3/h4-5,9-10,16,22H,6-8,11H2,1-3H3/t16-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.1627