Learn More
(-)-Isocorypalmine, MedChemExpress
Código de producto. 16411618
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16411618 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16411618 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0927
MedChemExpress (-)-Isocorypalmine (Tetrahydrocolumbamine), isolated from the crude base fraction of Corydalis chaerophylla, is a dopamine receptor ligand. Recombinant CYP719A21 displays strict substrate specificity and high affinity (Km=4.63 ± 0.71 μM) for (-)-Isocorypalmine.
(-)-Isocorypalmine (Tetrahydrocolumbamine), isolated from the crude base fraction of Corydalis chaerophylla, is a dopamine receptor ligand. Recombinant CYP719A21 displays strict substrate specificity and high affinity (Km=4.63 ± 0.71 μM) for (-)-Isocorypalmine.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Isocorypalmine
CAS 483-34-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H23NO4
Cantidad 5 mg
Sinónimo Tetrahydrocolumbamine (S)-Tetrahydrocolumbamine
SMILES OC(C=C1[C@@]2([H])N3CC4=C(C=CC(OC)=C4OC)C2)=C(C=C1CC3)OC
Peso molecular (g/mol) 341.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.4
Porcentaje de pureza 98.64%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation