Learn More
Isocorynoxeine, MedChemExpress
Código de producto. 16411508
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16411508 5 mg 5 miligramos
16409098 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16411508 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0775
MedChemExpress Isocorynoxeine, an isorhynchophylline-related alkaloid, exhibits a dose-dependent inhibition of 5-HT2A receptor-mediated current response with an IC50 of 72.4 μM.
Isocorynoxeine, an isorhynchophylline-related alkaloid, exhibits a dose-dependent inhibition of 5-HT2A receptor-mediated current response with an IC50 of 72.4 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isocorynoxeine
CAS 51014-29-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H26N2O4
Cantidad 5 mg
Sinónimo 7-Isocorynoxeine
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (65.37 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=C2C=CC=C1)[C@@]32[C@@](C[C@H](/C(C(OC)=O)=C\OC)[C@@H](C=C)C4)([H])N4CC3
Peso molecular (g/mol) 382.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 382.45
Porcentaje de pureza 99.95%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation