Learn More
Nitrato de isoconazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isoconazole Nitrate |
| CAS | 24168-96-5 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C18 H14 Cl4 N2 O . H N O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Isoconazole Nitrate, 1-[(2RS)-2-[(2,6-Dichlorobenzyl)oxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole Nitrate, Miconazole Nitrate Imp. D (EP) as Nitrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H14Cl4N2O.HNO3/c19-12-4-5-13(17(22)8-12)18(9-24-7-6-23-11-24)25-10-14-15(20)2-1-3-16(14)21;2-1(3)4/h1-8,11,18H,9-10H2;(H,2,3,4) |
| SMILES | O[N+](=O)[O-].Clc1ccc(C(Cn2ccnc2)OCc3c(Cl)cccc3Cl)c(Cl)c1 |
| Nombre IUPAC | 1-[2-(2,4-diclorofenil)-2-[(2,6-diclorofenil)metoxi]etil]imidazol; ácido nítrico |
| Peso molecular (g/mol) | 479.14 |
| Mostrar más |