Learn More
Isoconazole nitrate, MedChemExpress
Descripción
Isoconazole nitrate is a broad-spectrum antimicrobial agent with a highly effective antimycotic and gram-positive antibacterial activity, exhibiting a rapid rate of absorption and low systemic exposure potential.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isoconazole nitrate |
| Forma física | Solid |
| CAS | 24168-96-5 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 50 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C18H15Cl4N3O4 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (208.71 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | ClC1=C(COC(C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)CN3C=CN=C3)C(Cl)=CC=C1.O[N+]([O-])=O |
| Mostrar más |