Learn More
Nitrato de isoconazol, LoGiCal
Código de producto. 30458780
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30458780 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458780 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0541.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isoconazole Nitrate
CAS 24168-96-5
Nombres de analitos o componentes Isoconazole Nitrate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H14 Cl4 N2 O . H N O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Isoconazole Nitrate, 1-[(2RS)-2-[(2,6-Dichlorobenzyl)oxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole Nitrate, Miconazole Nitrate Imp. D (EP) as Nitrate, Miconazole Impurity D as Nitrate, Miconazole Nitrate Impurity D as Nitrate, Miconazole Impurity D as Nitrate
Fórmula InChI InChI=1S/C18H14Cl4N2O.HNO3/c19-12-4-5-13(17(22)8-12)18(9-24-7-6-23-11-24)25-10-14-15(20)2-1-3-16(14)21;2-1(3)4/h1-8,11,18H,9-10H2;(H,2,3,4)
Tipo de solución Neat
SMILES O[N+](=O)[O-].Clc1ccc(C(Cn2ccnc2)OCc3c(Cl)cccc3Cl)c(Cl)c1
Nombre IUPAC 1-[2-(2,4-diclorofenil)-2-[(2,6-diclorofenil)metoxi]etil]imidazol; ácido nítrico
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 479.14
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 476.9817 g/mol