Learn More
Isoconazol EP Impureza B (como nitrato), Mikromol™
Código de producto. 30459593
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30459593 4 x 25 mg -
30049631 100 mg 100 miligramos
30049660 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30459593 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0541.0200254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Isoconazol EP Impureza B (como nitrato), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2RS)-2-[(2,6-Dichlorobenzyl)oxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethanamine Nitrate
CAS 2726492-80-2
Nombres de analitos o componentes (2RS)-2-[(2,6-Dichlorobenzyl)oxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethanamine Nitrate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H13 Cl4 N O . H N O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Isoconazole Nitrate Imp. B (EP), (2RS)-2-[(2,6-Dichlorobenzyl)oxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethanamine Nitrate, Isoconazole Nitrate Imp. B (EP) as Nitrate, Isoconazole Nitrate Impurity B as Nitrate, Isoconazole Impurity B as Nitrate
Fórmula InChI InChI=1S/C19H21ClN2.ClH/c1-21(2)12-5-13-22-18-7-4-3-6-15(18)8-9-16-10-11-17(20)14-19(16)22;/h3-4,6-11,14H,5,12-13H2,1-2H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES NCC(OCc1c(Cl)cccc1Cl)c2ccc(Cl)cc2Cl.O[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 2-(2,4-diclorofenil)-2-[(2,6-diclorofenil)metoxi]etanamina; ácido nítrico
Peso molecular (g/mol) 428.09
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 425.9708 g/mol