Learn More
DuPont™ Mono con capucha Tyvek™ IsoClean™ con cubrezapatos antideslizantes
Código de producto. 15389734 Tienda DuPont Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
M
L
XL
2XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15389734 XL paquete de 25
15309694 M paquete de 25
15379714 L paquete de 25
15349754 2XL paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 15389734 Proveedor DuPont™ N.º de proveedor D14247990
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    456.00€
    408.83€ / paquete de 25
    Ahorro 47.17€
    10% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-01-2027
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Procesamiento en limpio y esterilización mediante radiación gamma. Los monos con capucha DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ con cubrezapatos antideslizantes proporcionan una barrera para partículas, microorganismos y salpicaduras de líquidos ligeros no peligrosos con base acuosa.
Procesamiento en limpio y esterilización mediante radiación gamma.Los monos con capucha DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ con cubrezapatos antideslizantes proporcionan una barrera para partículas, microorganismos y salpicaduras de líquidos ligeros no peligrosos con base acuosa.
  • El mono con capucha incluye cubrezapatos antideslizantes
  • Procesados en limpio y esterilizados mediante irradiación gamma a un Nivel de Garantía de Irradiación de 10-6 (ISO 11137-1)
  • Costuras internas dobles
  • Muñecas, tobillos y cara elásticos
  • Los ojales para el pulgar evitan que se suban las mangas
  • Cierre con cremallera
  • Plegado de forma aséptica
  • Blanco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Mono desechable
Tamaño XL
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Color Blanco
Desechables Sí
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Elástico
Estilo de cuello Campana extractora
Tipo de tapón Parte delantera con cremallera
Tipo de costura Con costura doble
Esterilidad Estéril
Resistencia Líquido, Partícula, Productos químicos
Certificaciones/conformidad ISO 11137-1
Modelo D1424