Learn More
DuPont™ Cubrebotas Tyvek™ IsoClean™
BIOPHARMA
Código de producto. 15604914 Tienda DuPont Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Mediano
Grande
Extra grande
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15604914 Mediano paquete de 100
15614914 Grande paquete de 100
15624914 Extra grande paquete de 100
15694904 Pequeño paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15604914 Proveedor DuPont™ N.º de proveedor D15466083
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    312.00€
    262.91€ / paquete de 100
    Ahorro 49.09€
    15% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Procesadas en limpio para maximizar la pulcritud y previamente esterilizadas mediante irradiación gamma. Los cubrebotas Tyvek™ IsoClean™ de DuPont™ proporcionan una barrera para partículas, microorganismos y salpicaduras de líquidos ligeros no peligrosos con base acuosa. Transpirable y un nivel extremadamente bajo de formación de pelusas
  • Disponibles en tamaños de S a XL.
  • Procesamiento en limpio y esterilización mediante radiación gamma.
  • Costuras internas selladas.
  • Elástico acanalado en las espinillas y los tobillos.
  • Cordones en los tobillos.
  • Suelas Gripper™ antideslizantes que ofrecen una mayor resistencia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño Mediano
Material Tyvek IsoClean
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Esterilidad Estéril
Tipo de suela Antideslizante
Tipo de costura Sellado
Para utilizar con (aplicación) Biotecnología, industria farmacéutica, fabricación de dispositivos médicos, procesamiento de alimentos, cosméticos y otros entornos críticos.
Certificaciones/conformidad Procesamiento en limpio y esterilización mediante radiación gamma al nivel SAL de 10-6 (ISO 11137-1), apto para el uso en salas limpias GMP de clase A/B (ISO Clase 5), EPI de Categoría I
Tipo de empaquetado Empaquetados individualmente en pares
Tipo de producto Cubrebotas para entornos controlados
Cantidad 100/Cs., 100/Pckg., 100/paq.
Mostrar más Mostrar menos
El usuario debe realizar la evaluación de riesgos para determinar la protección necesaria.