Learn More
Isocitroneleno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isocitronellene |
| CAS | 85006-04-8 |
| Fórmula molecular | C10 H18 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (5R)-5,7-Dimethyl-1,6-octadiene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H18/c1-5-6-7-10(4)8-9(2)3/h5,8,10H,1,6-7H2,2-4H3/t10-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@H](CCC=C)C=C(C)C |
| Nombre IUPAC | (5R)-5,7-dimetilocta-1,6-dieno |
| Peso molecular (g/mol) | 138.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 138.141 |