Learn More
Alfa Aesar™ Isocromán, 99 %
Código de producto. 11464264
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11464264 10 g 10 g
11474264 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11464264 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor A12566.09
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Aplicaciones
El isocromán se utiliza como intermediario de síntesis química orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 493-05-0
Fórmula molecular C9H10O
Peso molecular (g/mol) 134.18
Número MDL MFCD00006913
Clave InChI HEBMCVBCEDMUOF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isochroman, isochromane, 3,4-dihydro-1h-2-benzopyran, 1h-2-benzopyran, 3,4-dihydro, 3,4-dihydro-1h-benzo c pyran, pubchem20553, acmc-209kfu, isochroman 10g, ksc237m1l
PubChem CID 96266
ChEBI CHEBI:33225
Nombre IUPAC 3,4-dihidro-1H-isocromeno
SMILES C1CC2=CC=CC=C2CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isochroman
Densidad 1.067
Punto de ebullición 89°C to 90°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 66°C (151°F)
Índice de refracción 1.545
Cantidad 10 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.18
Porcentaje de pureza 99%